Stampa…
3-Fluoro-4-iodo-2-methoxyaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC57083-1G PC57083-250MG
APOSPC57083-1GEA 720 EUR
APOSPC57083-1G APOSPC57083-250MG
3-Fluoro-4-iodo-2-methoxyaniline 95%
3-Fluoro-4-iodo-2-methoxyaniline
Formula: C₇H₇FINO
Peso molecolare: 267,039 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31654715
CAS Number: 2092595-35-0