Stampa…
2-Fluoro-7-chlorophenazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC57079-1G PC57079-250MG
APOSPC57079-1GEA 111 EUR
APOSPC57079-1G APOSPC57079-250MG
2-Fluoro-7-chlorophenazine 95%
2-Fluoro-7-chlorophenazine
Formula: C₁₂H₆ClFN₂
Punto di fusione: 225…226 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31922521
CAS Number: 1346682-89-0