Stampa…
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl bromide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC57077-1G PC57077-250MG PC57077-5G
APOSPC57077-1GEA 290 EUR
APOSPC57077-1G APOSPC57077-250MG APOSPC57077-5G
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl bromide 95%
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl bromide
Formula: C₇H₄Br₂ClF
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31922519
CAS Number: 2091710-10-8
UN: 3261
ADR: 8,III