Stampa…
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl alcohol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC57076-1G PC57076-250MG PC57076-5G
APOSPC57076-1GEA 357 EUR
APOSPC57076-1G APOSPC57076-250MG APOSPC57076-5G
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl alcohol 95%
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₅BrClFO
Peso molecolare: 239,469 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28142598
CAS Number: 1702154-18-4