Stampa…
5’-Bromo-2’-hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC57074-1G PC57074-250MG PC57074-5G
APOSPC57074-1GEA 221 EUR
APOSPC57074-1G APOSPC57074-250MG APOSPC57074-5G
5’-Bromo-2’-hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone 99%
5’-Bromo-2’-hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formula: C₈H₄BrF₃O₂
Peso molecolare: 269,015 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27665753
CAS Number: 1190130-82-5