Stampa…
4’-Bromo-2’-hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(4-Bromo-2-hydroxyphenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC57073-1G PC57073-250MG
APOSPC57073-1GEA 120 EUR
APOSPC57073-1G APOSPC57073-250MG
4’-Bromo-2’-hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone 99%
4’-Bromo-2’-hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formula: C₈H₄BrF₃O₂
Peso molecolare: 269,015 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31735860
CAS Number: 1184850-45-0