Stampa…
5’-Chloro-2’-hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC57072-1G PC57072-250MG PC57072-5G
APOSPC57072-1GEA 195 EUR
APOSPC57072-1G APOSPC57072-250MG APOSPC57072-5G
5’-Chloro-2’-hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
5’-Chloro-2’-hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formula: C₈H₄ClF₃O₂
Peso molecolare: 224,564 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23382016
CAS Number: 870614-04-3