Stampa…
2’-Hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC57070-1G PC57070-250MG PC57070-5G
APOSPC57070-1GEA 82.9 EUR
APOSPC57070-1G APOSPC57070-250MG APOSPC57070-5G
2’-Hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone 98%
2’-Hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formula: C₈H₅F₃O₂
Peso molecolare: 190,119 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06657950
CAS Number: 25666-51-7