Stampa…
Methyl 2,2,3,3-tetrafluoropropionate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3H-tetrafluoropropanoate, Methyl 2,2,3,3-tetrafluoropropanoate
PC57058-25G PC57058-5G
APOSPC57058-25GEA 865 EUR
APOSPC57058-25G APOSPC57058-5G
Methyl 2,2,3,3-tetrafluoropropionate
Methyl 2,2,3,3-tetrafluoropropionate
Formula: C₄H₄F₄O₂
Peso molecolare: 160,067 g/mol
Punto di ebollizione: 93 °C (774 mm Hg)
Densità: 1,3819 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03412257
CAS Number: 1893-38-5
UN: 3272
ADR: 3,III