2-(Difluoromethyl)aniline hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC57056-1G
PC57056-250MG
PC57056-5G
APOSPC57056-1GEA
168
EUR
APOSPC57056-1G
APOSPC57056-250MG
APOSPC57056-5G
2-(Difluoromethyl)aniline hydrochloride
2-(Difluoromethyl)aniline hydrochloride
Formula:
C₇H₇F₂N·ClH Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD23378513 CAS Number: 1422344-12-4 |