Stampa…
2-Nitrobenzal fluoride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Difluoromethyl)nitrobenzene, 1-(Difluoromethyl)-2-nitrobenzene, α,α-Difluoro-2-nitrotoluene
PC57055-1G PC57055-5G
APOSPC57055-1GEA 46.6 EUR
APOSPC57055-1G APOSPC57055-5G
2-Nitrobenzal fluoride
2-Nitrobenzal fluoride
Formula: C₇H₅F₂NO₂
Peso molecolare: 173,117 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD23382510
CAS Number: 64747-65-5