Stampa…
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC57054-1G PC57054-250MG PC57054-5G
APOSPC57054-1GEA 46.6 EUR
APOSPC57054-1G APOSPC57054-250MG APOSPC57054-5G
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzaldehyde
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₃BrClFO
Peso molecolare: 237,454 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11520661
CAS Number: 1114809-02-7