Stampa…
3-Fluoro-4-iodobenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-Fluoro-4-iodophenyl)methanol
PC57052-1G PC57052-5G PC57052-10G
APOSPC57052-1GEA 71.3 EUR
APOSPC57052-1G APOSPC57052-5G APOSPC57052-10G
3-Fluoro-4-iodobenzyl alcohol
3-Fluoro-4-iodobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆FIO
Peso molecolare: 252,025 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18396947
CAS Number: 1261615-96-6