Stampa…
4-(Difluoromethyl)aniline hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC57048-1G PC57048-250MG
APOSPC57048-1GEA 177 EUR
APOSPC57048-1G APOSPC57048-250MG
4-(Difluoromethyl)aniline hydrochloride
4-(Difluoromethyl)aniline hydrochloride
Formula: C₇H₇F₂N·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28145075
CAS Number: 1980063-54-4