Stampa…
4-Bromo-2,6-difluoropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC57043-1G PC57043-250MG PC57043-5G
APOSPC57043-1GEA 297 EUR
APOSPC57043-1G APOSPC57043-250MG APOSPC57043-5G
4-Bromo-2,6-difluoropyridine
4-Bromo-2,6-difluoropyridine
Formula: C₅H₂BrF₂N
Peso molecolare: 193,977 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD21603855
CAS Number: 903513-58-6