Stampa…
Amino(4-fluorophenyl)acetonitrile hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC57027-1G PC57027-5G
APOSPC57027-1GEA 152 EUR
APOSPC57027-1G APOSPC57027-5G
Amino(4-fluorophenyl)acetonitrile hydrochloride 97%
Amino(4-fluorophenyl)acetonitrile hydrochloride
Formula: C₈H₇FN₂·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20489386
CAS Number: 934830-01-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III