Stampa…
2-(Methylsulphonyl)-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Cyano-4-(methylsulphonyl)benzotrifluoride, 2-Cyano-4-(trifluoromethyl)phenyl methyl sulphone
PC57024-1G PC57024-5G PC57024-10G
APOSPC57024-1GEA 87.3 EUR
APOSPC57024-1G APOSPC57024-5G APOSPC57024-10G
2-(Methylsulphonyl)-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
2-(Methylsulphonyl)-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₉H₆F₃NO₂S
Peso molecolare: 249,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21606312
CAS Number: 1361385-30-9