2,6-Difluoro-3-nitroaniline
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₄F₂N₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD11110684 CAS Number: 25892-09-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |