Stampa…
Methyl 6-chloro-5-fluoronicotinate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-3-fluoro-5-(methoxycarbonyl)pyridine, Methyl 6-chloro-5-fluoropyridine-3-carboxylate
PC57018-1G PC57018-250MG
APOSPC57018-1GEA 464 EUR
APOSPC57018-1G APOSPC57018-250MG
Methyl 6-chloro-5-fluoronicotinate
Methyl 6-chloro-5-fluoronicotinate
Formula: C₇H₅ClFNO₂
Peso molecolare: 189,572 g/mol
Punto di fusione: 87…88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14698136
CAS Number: 78686-78-9