Stampa…
Methyl 2-chloro-5-fluoroisonicotinate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-5-fluoro-4-(methoxycarbonyl)pyridine, Methyl 2-chloro-5-fluoropyridine-4-carboxylate
PC57011-250MG PC57011-1G PC57011-100MG
APOSPC57011-250MGEA 93.1 EUR
APOSPC57011-250MG APOSPC57011-1G APOSPC57011-100MG
Methyl 2-chloro-5-fluoroisonicotinate
Methyl 2-chloro-5-fluoroisonicotinate
Formula: C₇H₅ClFNO₂
Peso molecolare: 189,572 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09909836
CAS Number: 876919-10-7