Stampa…
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC57009-1G PC57009-250MG
APOSPC57009-1GEA 836 EUR
APOSPC57009-1G APOSPC57009-250MG
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole
Formula: C₈H₄BrF₃N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18074536
CAS Number: 1346521-23-0