Stampa…
2-Bromoethyl trifluoromethanesulphonate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Bromoethyl triflate
PC57000-1G PC57000-5G
APOSPC57000-1GEA 270 EUR
APOSPC57000-1G APOSPC57000-5G
2-Bromoethyl trifluoromethanesulphonate 95%
2-Bromoethyl trifluoromethanesulphonate
Formula: C₃H₄BrF₃O₃S
Peso molecolare: 257,026 g/mol
Punto di ebollizione: 230 °C
Densità: 1,9 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11656439
CAS Number: 103935-47-3
UN: 2927
ADR: 6.1+8,II