3-Bromo-2-fluoro-6-iodoaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC56999-1G
PC56999-250MG
APOSPC56999-1GEA
737
EUR
APOSPC56999-1G
APOSPC56999-250MG
3-Bromo-2-fluoro-6-iodoaniline 95%
3-Bromo-2-fluoro-6-iodoaniline
Formula:
C₆H₄BrFIN Peso molecolare: 315,91 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD31443828 CAS Number: 2090537-24-7 |