Stampa…
(2S)-1-Fluoro-3-phenylpropan-2-amine, N-BOC protected 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl (S)-(1-fluoro-3-phenylpropan-2-yl)carbamate
PC56982-1G PC56982-250MG
APOSPC56982-1GEA 1020 EUR
APOSPC56982-1G APOSPC56982-250MG
(2S)-1-Fluoro-3-phenylpropan-2-amine, N-BOC protected 95%
(2S)-1-Fluoro-3-phenylpropan-2-amine, N-BOC protected
Formula: C₁₄H₂₀FNO₂
Peso molecolare: 253,313 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30378947
CAS Number: 2006287-06-3