Stampa…
2-Iodo-3-methoxybenzotrifluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Iodo-5-(trifluoromethyl)anisole, 2-Iodo-1-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzene
PC56976-1G PC56976-250MG PC56976-5G
APOSPC56976-1GEA 575 EUR
APOSPC56976-1G APOSPC56976-250MG APOSPC56976-5G
2-Iodo-3-methoxybenzotrifluoride 95%
2-Iodo-3-methoxybenzotrifluoride
Formula: C₈H₆F₃IO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18398113
CAS Number: 1261501-08-9