Stampa…
[7-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophen-2-yl]methanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56973-1G PC56973-250MG
APOSPC56973-1GEA 158 EUR
APOSPC56973-1G APOSPC56973-250MG
[7-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophen-2-yl]methanol
[7-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophen-2-yl]methanol
Formula: C₁₀H₇F₃OS
Peso molecolare: 232,222 g/mol
Punto di fusione: 71…73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12032283
CAS Number: 1171926-67-2