Stampa…
3-Fluoro-4-chlorophenacyl bromide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Bromo-1-(4-chloro-3-fluorophenyl)ethanone
PC56972-1G PC56972-5G PC56972-25G
APOSPC56972-1GEA 159 EUR
APOSPC56972-1G APOSPC56972-5G APOSPC56972-25G
3-Fluoro-4-chlorophenacyl bromide 98%
3-Fluoro-4-chlorophenacyl bromide
Formula: C₈H₅BrClFO
Peso molecolare: 251,48 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13194237
CAS Number: 231297-62-4
UN: 3261
ADR: 8,III