Stampa…
2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56969-1G PC56969-250MG
APOSPC56969-1GEA 719 EUR
APOSPC56969-1G APOSPC56969-250MG
2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₂BrClF₃N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27959253
CAS Number: 1415130-42-5