Stampa…
2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56968-1G PC56968-250MG PC56968-5G
APOSPC56968-1GEA 666 EUR
APOSPC56968-1G APOSPC56968-250MG APOSPC56968-5G
2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₃BrClF₃O
Peso molecolare: 287,461 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31812115
CAS Number: 1415130-43-6