2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₃BrClF₃O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28991853 CAS Number: 1956322-96-5 |