Stampa…
1-Bromo-3-(difluoromethyl)-5-fluorobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56966-1G PC56966-250MG PC56966-5G
APOSPC56966-1GEA 142 EUR
APOSPC56966-1G APOSPC56966-250MG APOSPC56966-5G
1-Bromo-3-(difluoromethyl)-5-fluorobenzene
1-Bromo-3-(difluoromethyl)-5-fluorobenzene
Formula: C₇H₄BrF₃
Peso molecolare: 225,006 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09261145
CAS Number: 627526-90-3