Stampa…
5-Fluoro-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56956-1G PC56956-250MG
APOSPC56956-1GEA 568 EUR
APOSPC56956-1G APOSPC56956-250MG
5-Fluoro-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline 95%
5-Fluoro-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formula: C₇H₄F₄N₂O₃
Peso molecolare: 240,112 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31710614
CAS Number: 2366994-50-3