Stampa…
2-Fluoro-4-chlorophenacyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC56955-1G PC56955-250MG PC56955-5G
APOSPC56955-1GEA 31.9 EUR
APOSPC56955-1G APOSPC56955-250MG APOSPC56955-5G
2-Fluoro-4-chlorophenacyl bromide 97%
2-Fluoro-4-chlorophenacyl bromide
Formula: C₈H₅BrClFO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13194236
CAS Number: 725743-41-9
UN: 3261
ADR: 8,III