Stampa…
4-Bromo-2,6-difluorobenzenesulphonamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56953-1G PC56953-250MG PC56953-5G
APOSPC56953-1GEA 292 EUR
APOSPC56953-1G APOSPC56953-250MG APOSPC56953-5G
4-Bromo-2,6-difluorobenzenesulphonamide
4-Bromo-2,6-difluorobenzenesulphonamide
Formula: C₆H₄BrF₂NO₂S
Peso molecolare: 272,067 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06409103
CAS Number: 263349-74-2