Stampa…
2-Amino-6-(difluoromethyl)pyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-(Difluoromethyl)pyridin-2-amine
PC56952-100MG PC56952-1G PC56952-250MG
APOSPC56952-100MGEA 173 EUR
APOSPC56952-100MG APOSPC56952-1G APOSPC56952-250MG
2-Amino-6-(difluoromethyl)pyridine 98%
2-Amino-6-(difluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₆F₂N₂
Peso molecolare: 144,122 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD25476529
CAS Number: 1315611-68-7