Stampa…
2-Amino-3-(difluoromethyl)pyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(Difluoromethyl)pyridin-2-amine
PC56951-1G PC56951-250MG PC56951-5G
APOSPC56951-1GEA 446 EUR
APOSPC56951-1G APOSPC56951-250MG APOSPC56951-5G
2-Amino-3-(difluoromethyl)pyridine 98%
2-Amino-3-(difluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₆F₂N₂
Peso molecolare: 144,122 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19213737
CAS Number: 878804-93-4