tert-Butyl 3,3-difluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylate hydrate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₁₅F₂NO₃·H₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD19443979 CAS Number: 1400264-85-8 |