Stampa…
4-(1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoropropan-2-yl)-2-methylphenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56944-1G PC56944-250MG PC56944-5G
APOSPC56944-1GEA 575 EUR
APOSPC56944-1G APOSPC56944-250MG APOSPC56944-5G
4-(1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoropropan-2-yl)-2-methylphenol 95%
4-(1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoropropan-2-yl)-2-methylphenol
Formula: C₁₀H₇F₇O
Peso molecolare: 276,151 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31700004
CAS Number: 353273-04-8