Stampa…
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56942-1G PC56942-250MG PC56942-5G
APOSPC56942-1GEA 98.6 EUR
APOSPC56942-1G APOSPC56942-250MG APOSPC56942-5G
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzaldehyde 95%
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₃BrClFO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12400895
CAS Number: 1135531-73-5