Stampa…
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56940-1G PC56940-250MG
APOSPC56940-1GEA 980 EUR
APOSPC56940-1G APOSPC56940-250MG
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid 95%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Formula: C₆H₂ClF₃N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11558920
CAS Number: 1076197-55-1