Stampa…
2-[(2,4-Dimethoxyphenyl)methylamino]-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56939-1G PC56939-250MG
APOSPC56939-1GEA 655 EUR
APOSPC56939-1G APOSPC56939-250MG
2-[(2,4-Dimethoxyphenyl)methylamino]-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 95%
2-[(2,4-Dimethoxyphenyl)methylamino]-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Formula: C₁₆H₁₇F₃N₂O₄S
Peso molecolare: 390,377 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31695610
CAS Number: 2366994-37-6