2-(4-Amino-3-bromophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC56937-1G
PC56937-250MG
APOSPC56937-1GEA
654
EUR
APOSPC56937-1G
APOSPC56937-250MG
2-(4-Amino-3-bromophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 95%
2-(4-Amino-3-bromophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
Formula:
C₉H₆BrF₆NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD31695609 CAS Number: 637347-75-2 |