Stampa…
(1-Fluorocyclobutyl)methanamine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56934-100MG PC56934-1G PC56934-250MG
APOSPC56934-100MGEA 655 EUR
APOSPC56934-100MG APOSPC56934-1G APOSPC56934-250MG
(1-Fluorocyclobutyl)methanamine hydrochloride 95%
(1-Fluorocyclobutyl)methanamine hydrochloride
Formula: C₅H₁₀FN·ClH
Peso molecolare: 139,599 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27922430
CAS Number: 1462885-81-9