Stampa…
5-Bromo-7-fluorobenzofuran-2-carboxaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56924-1G PC56924-250MG
APOSPC56924-1GEA 466 EUR
APOSPC56924-1G APOSPC56924-250MG
5-Bromo-7-fluorobenzofuran-2-carboxaldehyde 95%
5-Bromo-7-fluorobenzofuran-2-carboxaldehyde
Formula: C₉H₄BrFO₂
Peso molecolare: 243,029 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21233546
CAS Number: 1480288-05-8