Stampa…
5-Bromo-7-fluoro-2-(hydroxymethyl)benzofuran 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56923-1G PC56923-250MG
APOSPC56923-1GEA 464 EUR
APOSPC56923-1G APOSPC56923-250MG
5-Bromo-7-fluoro-2-(hydroxymethyl)benzofuran 95%
5-Bromo-7-fluoro-2-(hydroxymethyl)benzofuran
Formula: C₉H₆BrFO₂
Peso molecolare: 245.045 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21233791
CAS Number: 1498609-31-6