Stampa…
5-Bromo-7-fluorobenzofuran-2-carbonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC56922-1G PC56922-250MG
APOSPC56922-1GEA 102 EUR
APOSPC56922-1G APOSPC56922-250MG
5-Bromo-7-fluorobenzofuran-2-carbonyl chloride
5-Bromo-7-fluorobenzofuran-2-carbonyl chloride
Formula: C₉H₃BrClFO₂
Peso molecolare: 277,474 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31695607
CAS Number: 2379918-48-4
UN: 3261
ADR: 8,III