Stampa…
5-Bromo-7-fluoro-benzofuran-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56919-1G PC56919-250MG
APOSPC56919-1GEA 466 EUR
APOSPC56919-1G APOSPC56919-250MG
5-Bromo-7-fluoro-benzofuran-2-carboxylic acid
5-Bromo-7-fluoro-benzofuran-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₄BrFO₃
Peso molecolare: 259,029 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16743019
CAS Number: 1249506-21-5