Stampa…
Ethyl 2-(4-bromo-2-fluoro-6-formyl-phenoxy)acetate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56918-1G PC56918-250MG
APOSPC56918-1GEA 655 EUR
APOSPC56918-1G APOSPC56918-250MG
Ethyl 2-(4-bromo-2-fluoro-6-formyl-phenoxy)acetate
Ethyl 2-(4-bromo-2-fluoro-6-formyl-phenoxy)acetate
Formula: C₁₁H₁₀BrFO₄
Peso molecolare: 305,097 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31695769
CAS Number: 2161554-52-3