Stampa…
Ethyl 5-bromo-7-fluoro-benzofuran-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56917-1G PC56917-250MG
APOSPC56917-1GEA 448 EUR
APOSPC56917-1G APOSPC56917-250MG
Ethyl 5-bromo-7-fluoro-benzofuran-2-carboxylate
Ethyl 5-bromo-7-fluoro-benzofuran-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₈BrFO₃
Peso molecolare: 287,082 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28100223
CAS Number: 1404110-02-6