Stampa…
7-(Trifluoromethyl)benzo[D]isoxazol-3-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC56915-1G PC56915-250MG
APOSPC56915-1GEA 306 EUR
APOSPC56915-1G APOSPC56915-250MG
7-(Trifluoromethyl)benzo[D]isoxazol-3-amine
7-(Trifluoromethyl)benzo[D]isoxazol-3-amine
Formula: C₈H₅F₃N₂O
Peso molecolare: 202,133 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19441875
CAS Number: 229623-52-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III